31457
Sodium tetraborate decahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, buffer substance, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. ISO
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder or crystals
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
densidade
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Modified carbazole method for the quantitive determination of hexuronic acids.
- Quantitative estimation of aminoglycoside antibiotics (dihydrostreptomycin and streptomycin) by capillary electrophoresis coupled with UV detection.
- To compose the buffer along with cholic acid sodium solution (pH 9.2) for micellar electrokinetic chromatographic (MEKC) quantification of pesticides.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?