Documentos Principais
8.18770
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclopentane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10
Número CAS:
Peso molecular:
70.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
206-016-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
346 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5-8.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
49 °C
pf
-93.3 °C
temperatura de transição
flash point -42 °C
solubilidade
insoluble 0.156 g/L
densidade
0.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
chave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup