221732
Sodium tetraborate
99%
Sinônimo(s):
Borax, fused
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
741 °C (lit.)
densidade
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
chave InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
221732-15KG | |
221732-2.5KG | |
221732-100G | 4061835554607 |
221732-500G | 4061835554614 |
221732-5G |