429171
Nylon 6/6
pellets
Sinônimo(s):
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Produtos recomendados
resistência à abrasão
4 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Formulário
pellets
temperatura de autoignição
752 °F
peso molecular
≥226.14
dureza
121 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
viscosidade relativa
230-280(lit.)
pf
250-260 °C (lit.)
solubilidade
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
densidade
1.14 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
chave InChI
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
High impact resistant thermoplastic polyamide with no impact modifier added. High viscosity for extrusion molding.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?