Documentos Principais
02395
Supelco
Polyamide
for column chromatography, 6
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
SB.52
grau
for column chromatography
Formulário
beads
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho de partícula
50-160 μm
capacidade
1.0 meq/mL
densidade volumétrica
0.25 g/mL
técnica de separação
anion exchange
InChI
1S/C18H35N3O3/c19-13-7-3-5-11-17(23)21-15-9-4-6-12-18(24)20-14-8-1-2-10-16-22/h16H,1-15,19H2,(H,20,24)(H,21,23)
chave InChI
HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)