181110
Nylon 6
pellets
Sinônimo(s):
Polycaprolactam
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
815 °F
temperatura de transição
Tm 228.5 °C
Tg 62.5 °C
densidade
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Silica nanoparticles–nylon 6 composites for extraction of hormones from aqueous samples.
- Polymeric nanofibers by electrospinning method. These nanofibers can be used to fabricate highly efficient nanofilters.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, we discuss issues critical to successful application of the electrospinning technique, including control of individual nanofibers to form secondary structures and assembly of nanofibers into 3D architectures.