341584
Álcool polivinílico
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Sinônimo(s):
PVA
Formulário
powder
peso molecular
Mw 89,000-98,000
Queda de bola
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
pf
250 °C (482 °F)
densidade
1.19-1.31 g/cm3
aplicação(ões)
3D bioprinting
advanced drug delivery
cadeia de caracteres SMILES
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, we discuss issues critical to successful application of the electrospinning technique, including control of individual nanofibers to form secondary structures and assembly of nanofibers into 3D architectures.