P1763
Álcool polivinílico
Fully hydrolyzed
Sinônimo(s):
PVA, PVOH, Poly(ethenol)
forma
powder
cor
colorless
viscosidade
11-14 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
solubilidade
H2O: soluble (hot)
densidade
1.080 g/cm3
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
chave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Poly(vinyl alcohol) is also suitable for:
- in vitro production (IVP) of bovine embryos
- oocyte recovery and in vitro maturation
- as a macromolecular component in basal cultured medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available