262250
3-Phenylphenol
85%
Sinônimo(s):
3-Hydroxybiphenyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85%
pf
75-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13H
chave InChI
UBXYXCRCOKCZIT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3