Key Documents
89273
Supelco
Borate buffer
suitable for HPLC, LiChropur, 0.127-0.140 M
About This Item
Código UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.21
forma
liquid
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur
concentração
0.127-0.140 M
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.330-1.340
pH
10.0-10.4
densidade
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-8°C
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido bórico ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0394
Ácido bórico