B3545
Sodium tetraborate decahydrate
BioXtra, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
9.2 (10 g/L)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
densidade
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a buffer component in biotinylation assay.
- in preparation of methylene blue solution for histological staining.
- as a component of trace metal solution for medium supplementation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?