Documentos Principais
S0251
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate tetrahydrate
≥99%
Sinônimo(s):
Boric acid, sodium salt, tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
NaBO2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.4H2O/c2-1-3;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
chave InChI
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sodium metaborate tetrahydrate is a colorless crystalline solid that serves as a Boron source in the synthesis of NaBH4. It finds applications in the textile industry, as well as in flame retardants and additives.
Aplicação
Sodium metaborate tetrahydrate can be used:
  • As a precursor to prepare an environment-friendly NaBO2/PMS catalytic system for efficient removal of organic pollutants.
  • To enhance the flame-retardant properties of epoxy fireproof coatings.
Atenção
Readily reacts with CO2 in air.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)