229946
Sodium tetraborate
99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Borax, fused
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
powder
pf
741 °C (lit.)
densidade
2.367 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
chave InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the chemoselective oxidation of alkyl and aryl sulfides to sulfoxides and sulfones using H2O2 as the oxidant.
- In the synthesis of pyridines, dienes, anilines, and dihydropyrano[3,2-c]chromenes via Knoevenagel condensation and Michael addition pathway.
- In thiolysis of 1,2-epoxides to β-hydroxy sulfides.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?