Documentos Principais
1.06309
Supelco
di-Sodium tetraborate
anhydrous 99.99 Suprapur®
Sinônimo(s):
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Na2O7
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
215-540-4
NACRES:
NB.21
Ensaio:
99.99%
grau:
for inorganic trace analysis
solubilidade:
25.6 g/L
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
7.3 hPa ( 1200 °C)
Ensaio
99.99%
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pf
742 °C
solubilidade
25.6 g/L
densidade
2.37 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
chave InChI
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.100 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.10 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.05 ppm
Li (Lithium): ≤ 5.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.05 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.05 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.050 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1