Documentos Principais
1.06306
Supelco
Tetraborato dissódico
for X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
Sinônimo(s):
Tetraborato dissódico, Bórax
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Na2O7
Número CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
215-540-4
NACRES:
NB.21
pressão de vapor
7.3 hPa ( 1200 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pf
742 °C
solubilidade
25.6 g/L
densidade
2.37 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
chave InChI
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 98,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,002%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,002%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1