Key Documents
1.06308
Supelco
Tetraboroato dissódico deca-hidratado
for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Tetraboroato dissódico deca-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Na2O7 · 10H2O
Número CAS:
Peso molecular:
381.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
215-540-4
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
0.213 hPa ( 20 °C)
Ensaio
99.5-103.0% (acidimetric)
forma
crystals
potência
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
49.74 g/L
densidade
1.72 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Inibição de ácido bórico e borato de sódio na atividade biológica de microrganismos em um biofiltro aeróbico.: Esta pesquisa examina os efeitos do tetraborato de dissódico decahidratado na atividade biológica de microrganismos em um biofiltro aeróbico. O estudo descobre que o tetraborato dissódico decahidratado pode inibir a atividade microbiana, o que tem implicações significativas no tratamento de resíduos e no manejo ambiental. Esta propriedade de inibição pode ser utilizada para controlar populações microbianas em vários processos industriais, aumentando a eficiência e a eficácia dos sistemas de biofiltração (Gunes, 2013).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): 99,5%-103,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
valor de pH (Solução de 0,01 M, 25 °C): 9,15-9,20
valor de pH (4%; água): 9,0-9,6
Cloreto (Cl): ≤ 0,0007%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
NH₄ (amônio): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ácido bórico BioXtra, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B7660
Ácido bórico
Ácido bórico 99.9999 Suprapur®
Supelco
1.00765
Ácido bórico
Borax Anhydrous puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
71996
Borax Anhydrous
Ftaldialdeído ≥97% (HPLC), powder or crystals
Sigma-Aldrich
P1378
Ftaldialdeído
Ácido bórico for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00165
Ácido bórico