Key Documents
SX0355
Supelco
Sodium Borate, Decahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Sodium Borate, Decahydrate, Sodium Tetraborate, Dodecahydrate, Borax
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B4Na2O7 · 10H2O
Número CAS:
Peso molecular:
381.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
215-540-4
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.213 hPa ( 20 °C)
Ensaio
99.5-105.0%
forma
crystals or granules
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
cor
white
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
49.74 g/L
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
chave InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay99.5-105.0%Calcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystals/granulesHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 0.01 m solution at 25°C9.15-9.20
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1