Documentos Principais
1.08418
Supelco
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Ácido etilenodiamino tetra-acético, EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
372.24
Beilstein:
3900609
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-358-3
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Titriplex® III, for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
Titripur®
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
248 °C (dec.) (lit.)
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Quelante de cátions divalentes. Inibe enzimas, como as metaloproteases, que requerem cátions divalentes para sua atividade.
Ligação
Substitui: EX0539; EX0539-3; EX0539-1; EX0539-5
Outras notas
Eliminação de água de cristalização: 110 °C
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)