Documentos Principais
1.08417
Supelco
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Titriplex® II, EDTA, Edetic acid, Diaminoethane-tetraacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
292.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-449-4
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.013 hPa ( 20 °C)
linha de produto
Titripur®
Ensaio
≥99.4-100.6% (complexometric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
220 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >400 °C (DIN 51758)
solubilidade
0.5 g/L
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
traços de cátion
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.1 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2