86636
Tetraethylammonium hydroxide solution
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O, electrochemical grade
Sinônimo(s):
TEA hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
electrochemical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)