86863
Hidróxido de tetrabutilamônio
53.5-56.5% in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
53.5-56.5% in H2O
Impurezas
≤0.2% halides (as bromide)
densidade
0.995 g/cm3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- For the dissolution of 10 wt% cellulose under room temperature conditions.
- As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
- Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?