Documentos Principais
1.09162
Supelco
Solução de hidróxido de tetra-n-butilamônio
c[(C₄H₉)₄NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol/methanol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução de hidróxido de amônio quaternário
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de hidróxido de tetra-n-butilamônio, in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.792 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Análise simultânea de ácido desidroacético, ácido benzoico, ácido sórbico e ácido salicílico em produtos cosméticos por extração em fase sólida e cromatografia líquida de alto desempenho: Esta pesquisa destaca a aplicação do hidróxido de tetra-n-butilamônio como um reagente de par iônico na análise cromatográfica de vários ácidos em produtos cosméticos. O estudo mostra sua eficácia em aumentar a extração e a solubilidade de analitos, tornando-o uma ferramenta valiosa para químicos e pesquisadores em testes farmacêuticos e testes ambientais (Mikami et al., 2002).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0994-1,006 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0004 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 350 ácido benzoico) através do padrão volumétrico de ácido benzoico (Art. N.º 1.02401), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C