1.88005
CombiTitrant 5
one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
concentração
5 mg/mL
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Embalagem
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid