1.88050
Water Standard
0.01%, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
About This Item
Produtos recomendados
product name
Water Standard 0.01 %, Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O Aquastar®
grau
reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO 17025
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
temperatura de autoignição
465 °C
Lim. expl.
1.7-7.5 % (v/v)
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pb
137 °C/1013 hPa
pf
-34 °C (xylene)
temperatura de transição
flash point 25 °C
solubilidade
0.2 g/L
densidade
0.86 g/mL at 20 °C
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Packed in convenient 8 mL glass ampules. Each box contains 10 single-use ampules
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by secondary reference standards 2890 from NIST
- Shelf life of 18 months
Embalagem
Nota de análise
Informações legais
reagente
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C