Documentos Principais
1.88002
Supelco
CombiTitrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar™
Sinônimo(s):
CombiTitrant 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Nome do produto
CombiTitrant 2,
linha de produto
Aquastar®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
36 mo. (from manufacture date)
adequação da reação
reaction type: volumetric
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
cor
red-brown
Formato
single component solution
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
1.88002.1038 é envasado em frasco de vidro revestido de polietileno 38/430
1.88002.1045 é envasado em frasco de vidro revestido de polietileno GL45
1.88002.2538 é envasado em frasco de vidro revestido de polietileno 38/430
1.88002.2545 é envasado em frasco de vidro revestido de polietileno GL45
AQUASTAR®
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Prazo de validadeExpira em 36 meses a partir da data de fabricaçãoCorVermelho-marromDensidade a 20 °C1,090-1,110 g/cm3FormaLíquidoTítulo (mg de água por ml)2,0 mín
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone
Summary application report for analysis of moisture in Polycarbonate
Summary application report for analysis of moisture in Ice Cream
Ver tudo