Documentos Principais
1.88015
Supelco
Solvente
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Sinônimo(s):
Solvente Karl Fischer: Solvente de dois componentes Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solvente, solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
temperatura de transição
flash point 11 °C (Methanol)
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Teste de aplicação: passa no teste
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup - Methanol
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Acids, concentrated
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Ver tudo