Documentos Principais
1.88008
Supelco
CombiSolvent
methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Sinônimo(s):
Solvent Combination
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Summary application report for analysis of moisture in Glycerine, Glycerol, 1,2,3-Propantriol
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone
Summary application report for analysis of moisture in Ice Cream
Summary application report for analysis of moisture in Tablet
Ver tudo