Key Documents
1.88009
Supelco
Methanol
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Sinônimo(s):
Metanol, Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115601
Número do índice EC:
200-659-6
NACRES:
NA.21
product name
CombiMetanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Água: ≤ 0,01%
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ice Cream
Foodstuffs encompass the most diverse products. Depending on whether carbohydrate-rich, fatty or proteinrich substances are under investigation, different working techniques are favourable. Complex matrices that dissolve slowly, or where the water can only be slowly extracted, necessitate the use of solubilisers.
Ver tudo