Documentos Principais
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Sinônimo(s):
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C (Methanol)
Lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
adequação da reação
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C (Methanol)
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - Methanol
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - Methanol
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid