1.88010
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
concentração
5 mg/mL
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
temperatura de transição
flash point <21 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Embalagem
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - (Methanol)
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - (Methanol)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Acids, concentrated
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid