Key Documents
1.09257
Supelco
CombiCoulomat fritless
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
Sinônimo(s):
Reagente Karl Fischer sem frit
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Materiais
diaphragm (No)
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: coulometric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Teste de aplicação: passa no teste
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Polycarbonate
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Tablet
Summary application report for analysis of moisture in Acids, concentrated
Ver tudo