Documentos Principais
1.88001
Supelco
CombiTitrant 1
Sinônimo(s):
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
linha de produto
Aquastar®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
36 mo. (from manufacture date)
adequação da reação
reaction type: volumetric
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
cor
red-brown
Formato
single component solution
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
AQUASTAR®
O 1880011045 é embalado em um frasco de vidro GL45.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Prazo de validadeExpira em 36 meses a partir da data de fabricaçãoCorVermelho-marromDensidade a 20 °C1,065-1,085 g/cm3Fator de eficiência (mg de água por ml)1,0 mínFormaLíquido
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
CombiSolvent Keto suitable for Karl-Fischer titration
Supelco
1.88007
CombiSolvent Keto
Água padrão 1% Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88052
Água padrão 1%
CombiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
Supelco
1.88020
CombiSolvent Oil
Artigos
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.