Key Documents
1.09255
Supelco
CombiCoulomat frit
Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
Sinônimo(s):
Frit do reagente coulométrico
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Materiais
diaphragm (Yes)
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: coulometric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Summary application report for analysis of moisture in Sodium chloride.
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Acids, concentrated
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride
Summary application report for analysis of moisture in Polycarbonate
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Ver tudo