Documentos Principais
1.88052
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Sinônimo(s):
Água padrão 1% para titulação volumétrica de Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Água padrão 1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO (17025, 17034)
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
Lim. expl.
1.7 % (v/v)
embalagem
ampule of 10 × 8 mL
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
p.e.
119 °C/1013 hPa
pf
-95 °C
temperatura de transição
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Descrição geral
Padrão de água 1% é preparado usando água de alta pureza e reagentes pelo método gravimétrico. Sua caracterização é realizada em um laboratório de controle de qualidade (CQ) certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. O conteúdo de água do padrão é mensurado por titulação coulométrica direta de Karl Fischer, de acordo com a ISO 760.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
O padrão de água 1% pode ser usada para:
  • Avaliar a exatidão dos tituladores de Karl Fischer coulométricos de acordo com o capítulo 7.1.5 "Monitoramento e medição de recursos" (Monitoring and measuring resources) da norma ISO 9001 como um material de referência certificado (CRM).
  • Verificar a precisão dos resultados medidos de acordo com o capítulo 2.5.32 "Determinação microbiológica da água" (Water Micro Determination) da Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.).
  • Padronizar os titulantes de acordo com o capítulo 2.5.12 “Determinação semimicrobiológica da água” (Water Semi-Micro Determination) da Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.) e o capítulo "Determinação da água" (Water Determination) da Farmacopeia dos Estados Unidos
  • Determinações de títulos usando o método volumétrico com reagentes de um componente e dois componentes
Características e benefícios
  • Envasado em ampolas de vidro de 8 ml convenientes com 10 ampolas de uso único por caixa
  • Fornecido com um certificado de análise (CoA) específico do lote com dados sobre quantidade medida de água exata do lote, incerteza, método de análise, lote NIST e validade mínima
  • Medido e qualificado em um laboratório de calibração com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuível diretamente ao sistema internacional de unidades (kg) e verificado pelo SRM 2890 do NIST
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em SmartChemicals para Titulação.
Nota de análise
Teor (H₂O): 9,90-10,10 mg/g
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - Information refers to the main ingredient.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88010
Titrant 5
CombiTitrant 1
Supelco
1.88001
CombiTitrant 1
CombiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Supelco
1.88008
CombiSolvent
Artigos
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
Protocolos
Cannabis and hemp have attracted worldwide popularity as agricultural products. They find their use in anything from medicinal products to clothing fibers.