Documentos Principais
1.88007
Supelco
CombiSolvent Keto
suitable for Karl Fischer Titration, Aquastar®
Sinônimo(s):
Mistura de solvente de cetona
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nome do produto
CombiSolvent Keto, suitable for Karl-Fischer titration
linha de produto
Aquastar®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
temperatura de transição
flash point 31 °C
densidade
0.924 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Solvente para titulação volumétrica de Karl Fischer com um reagente de um componente para aldeídos e cetonas Aquastar®
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
31 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Methyl ethyl ketone, 2-Butanone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone