Key Documents
1.88036
Supelco
Buffer solution for strong bases
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Sinônimo(s):
Buffer solution for strong bases for Karl Fischer titration
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
temperatura de autoignição
455 °C (Methanol)
Lim. expl.
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
adequação da reação
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 11 °C (Methanol)
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (H₂O): ≤ 600 ppm
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup - Methanol
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Diethanolamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine