Key Documents
1.88021
Supelco
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Sinônimo(s):
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
temperatura de transição
flash point 9 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Application test: passes test
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
9 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
CombiTitrant 5 Keto one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88006
CombiTitrant 5 Keto
Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88010
Titrant 5
CombiCoulomat frit Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
Supelco
1.09255
CombiCoulomat frit
Água padrão 1% Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88052
Água padrão 1%
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Palm oil
Summary application report for analysis of moisture in Moisturize
Summary application report for analysis of moisture in Sunblock cream (water resistant)
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Summary application report for analysis of moisture in Chocolate.