Key Documents
1.09259
Supelco
Water standard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
Sinônimo(s):
TM=["AQUASTAR"] Water Standard 5 mg/ml
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
200-752-1
NACRES:
NA.24
pressão de vapor
2.04 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
Lim. expl.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pb
138 °C/1013 hPa
pf
-78 °C
temperatura de transição
flash point 49 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Water standard 5 mg/ml is a liquid water standard based on long-chain alcohol.
Aplicação
The 5mg/ml water standard can be used as an analytical standard for daily titer control.
Nota de análise
Assay: 4.980 - 5.020 mg/ml
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
49 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Solvente solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvente
Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88010
Titrant 5
CombiMetanol Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Supelco
1.88009
CombiMetanol
Water saturated 1-octanol NIST® SRM® 2890
NIST2890
Water saturated 1-octanol