NIST2890
Water saturated 1-octanol
NIST® SRM® 2890
Sinônimo(s):
1-Octanol - water mixture
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 2 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
Formato
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Available with a certified value of water content that is equally weighted means of the results obtained from:
(2) Volumetric Karl Fischer measurements.
(3) An interlaboratory comparison study involving collaborating laboratories.
- Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass.
- The NIST certificate is provided with storage, use and handling instructions.
Outras notas
Water (H2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
187.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis