MABE1120
Anti- HSPA8/Hsc70 Antibody, clone N69
clone N69, from mouse
Sinônimo(s):
HSPA8, Heat shock cognate 71 kDa protein, Heat shock 70 kDa protein 8, HSC70, HSC71, HSC73
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N69, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, bovine, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA8(3312)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: 2.0 µg/mL of a representative lot detected the constitutive HSPA8/Hsc70 expression in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroblastoma cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Flow Cytometry Analysis: 2.0 µg/mL of a representative lot detected the constitutive HSPA8/Hsc70 expression in C6 rat glioma, B16 mouse melanoma, and K-562 human erythroblastoma cells (Courtesy of Dr. Irina V. Guzhova and Dr. Boris Margulis, Russian Academy of Sciences).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected bovine HSPA8/Hsc70 in anterior hypothalamus frozen sections from rats received purified bovine Hsc70 and Hsp72 proteins via intracerebroventricular (i.c.v.) microinjections (Ekimova, I.V., et al. (2010). J. Neurochem. 115(4):1035-1044).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSPA8/Hsc70 expression in MCF7 cells (Hoyer-Hansen, M., et al. (2005). Cell Death Differ. 12(10):1297-1309).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSPA8/Hsc70 expression in human breast cancer cell lines (MDA-MB-468, MCF-7, BT-549, and SK-BR-3), non-tumorigenic breast-derived HBL-100 epithelial cells, and WI-38 normal lung fibroblasts (Nylandsted, J., et al. (2000). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 97(14):7871-7876).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSPA8/Hsc70 (HSC73) purified from bovine skeletal muscle and human myocardium, but not the co-purified HSP72 (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected HSPA8/Hsc70 in 10 µg MCF7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1