MABE2020
Anti-XRCC1 Antibody, clone 33-2-5
Sinônimo(s):
DNA repair protein XRCC1;X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33-2-5, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 69.5 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC1(18189)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected XRCC1 in HeLa cell nuclear extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected XRCC1 in Western Blotting application (Caldecott, K.W., et al. (1995). Nucleic Acids Res. 23(23):4836-43).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated XRCC1 in Immunoprecipitation application (Caldecott, K.W., et al. (1995). Nucleic Acids Res. 23(23):4836-43).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1