MAB2052
Anti-Disialoganglioside GD2 Antibody, clone 14G2a
clone 14.2Ga, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-GD2 Antibody, Clone 14G2a Anti-GD2, GD2 Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14.2Ga, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Aplicação
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Cytotoxicity for GD2 positive cells (Mujoo et al., 1987, 1989)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2