MAB2053
Anti-Disialoganglioside GD3 Antibody, clone MB3.6
clone MB3.6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
GD3 Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MB3.6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Lysis of GD3 positive (melanoma) cells in presence of complement (Cheresh et al., 1985).
Induction of antibody dependent cellular cyotoxicity (ADCC) {Ortaldo JR et al 1987 J Immunol 138(10):3566-3572.
TLC analysis: Sjoberg, ER (1995) J. Biol. Chem. 270(7):2921-2930.{http://www.jbc.org/cgi/content/full/270/7/2921}
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2