MAB5608
Anti-GT1b Ganglioside Antibody
ascites fluid, clone GT1b-2b, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-Ganglioside GT1b, GT1b Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1b-2b, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1