Documentos Principais
345757
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₁ Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Ganglioside GM₁, rabbit polyclonal, recognizes ganglioside GM₁. Cross-reacts slightly with asialo-GM₁. ELISA and TLC immunoblotting.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes ganglioside GM1.
Recognizes ganglioside GM1. Cross-reacts slightly with asialo-GM1. Note: IB refers to TLC-IB.
Imunogênio
Bovine
purified, bovine ganglioside GM₁
Aplicação
ELISA (see comments)
TLC Immunoblotting (1:1000, colormetric)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Undiluted serum.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Cross-reacts slightly with asialo-GM1. Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Product is not to be used for animal treatment, in vivo research, or in any other contact procedure with livestock. This antibody has also been reported to work for ELISA. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Yoshino, H., et al. 1993. J. Neurochem.61, 658.
Kusunoki, S., et al. 1987. Neurology37, 1795.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1