Documentos Principais
1.46314
Millipore
Thioglycollate Broth w. LTH
ready-to-use, bottle volume 180 mL , filling volume
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
esterilidade
sterile; autoclaved
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
single packed of
capacidade do frasco
250 mL
volume do frasco
180 mL , filling volume
pH
7.2
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
tween
histidine
lecithin
adequação
nonselective for
Aplicação
Sterility testing
Embalagem
180 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box)
Armazenamento e estabilidade
Store at +2°C to +25°C.
Outras notas
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2