Documentos Principais
STBMTSB12
Millipore
Caldo de digestão de caseína de soja
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, box of 12 bottles
Sinônimo(s):
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico, Caldo CASO, Caldo tripcase soja, Caldo triptona de soja, Caldo tríptico de soja, TSB
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
descrição
Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
box of 12 bottles
bottle of
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
100 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
O caldo digerido de caseína-soja é um meio de esterilidade e um componente crítico da nossa solução STERITEST®. A composição e o desempenho de crescimento desse meio estão em conformidade com a Farmacopeia Europeia (EP) 2.6.1, a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 71 e a Farmacopeia Japonesa (JP) 4.06. Nossa abordagem de fabricação garante o mais alto nível de qualidade para os nossos meios, melhorando a precisão e reduzindo significativamente o risco de interpretações erradas e resultados falsos. O aspecto do meio é de um líquido transparente amarelo-claro. O pH é 7,3 ± 0,2 e a temperatura de armazenamento é 2-25 °C. A temperatura de incubação varia entre 20 ºC e 25 °C, com um tempo de incubação de 7 a 14 dias. Uma caixa do produto contém 12 frascos de 100 ml de meio. Cada frasco tem uma tampa de rosca com um septo que minimiza os riscos de contaminação cruzada e otimiza os procedimentos de desinfeção.
Aplicação
O meio digerido de caseína-soja destina-se à detecção de bactérias e fungos aeróbios. Os organismos de CQ incluem Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Este meio é usado para testes de esterilidade por filtração por membrana ou inoculação direta. Ele também é usado como caldo pré-enriquecimento para produtos não estéreis.
Testes de esterilidade (filtração por membrana e inoculação direta)
Testes de biocarga
Componentes
Tampa de rosca com septo
Especificações
Farmacopeia dos Estados Unidos, Farmacopeia Europeia, Farmacopeia Japonesa
Temperatura de incubação: 20–25 °C
Tempo de incubação: 7–14 dias
Meio de cultura
Tripticase de soja
Nota de análise
A turbidez indica crescimento
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2