1.46484
Frascos prontos para uso de caldo de soja tríptico
Lecithin, Tween®, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB with neutralizer, Tryptic Soy Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
270 days
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
composição
Lecithin
Tween®
embalagem
box of 6 bottles
capacidade do frasco
250 mL
bottle filling volume
90 mL
capacidade
250 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2