1.46495
Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Casein Peptone Lecithin Polysorbate, TAT Broth, Tryptic Soy Lecithin Polysorbate Broth, Tryptone Soya Lecithin Polysorbate Broth, Casein Lecithin Tween Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
Suitable for diluting pharmaceutical and cosmetic products for microbial count determination
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
Características
closure type (screw cap with septum)
ready-to-use
embalagem
pkg of 90 mL (in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
125 mL
volume do frasco
90 mL , filling volume
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
componentes
tween
lecithin
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1