44924
L-αfosfatidilcolina
suitable for microbiology, Surfactant and constituent of the liposomal carrier system
Sinônimo(s):
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-αlecitina, Azolectina, PC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (phosphatides (as acetone insolubles))
Formulário
powder
peso molecular
observed mol wt 790.15 g/mol
concentração
≥25% (phosphatidylcholine, TLC)
valor de acidez
≤35 mg KOH/g
valor de peróxido
≤5 meq/kg
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrição geral
Aplicação
In this case it is added to culture media to differentiate the specific phospholipase producing microorganisms from those that cannot.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%